Learn More
Fisherbrand™ Poire compte-gouttes
GREENER_CHOICE
Product Code. 12397579 Shop All Heathrow Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 mL
missing translation for 'unitSize'
24 pièces
Product Code. 12397579
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ HS20629A
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Simplifiez la distribution avec les poires compte-gouttes Fisherbrand. Ces poires, en silicone bleue, sont disponibles en deux tailles pour plus de commodité dans le laboratoire.
Simplifiez la distribution avec les poires compte-gouttes Fisherbrand. Ces poires, en caoutchouc de silicone, sont disponibles en deux tailles pour plus de commodité dans le laboratoire.
  • En caoutchouc de silicone
  • Capacité de 1 ml, 43 mm de L x 13 mm de D.E. (diamètre de trou de 5 mm)
  • Conçu pour une utilisation avec des pipettes Pasteur, des petites pipettes et des compte-gouttes pour médicaments.
Specifications
Pointes compatibles 1 ml
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipettes Pasteur, pipettes petites et compte-gouttes pour médicaments
Grip Type Round
Matériau Caoutchouc de silicone
Modèle Ampoule
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Poire compte-gouttes
Volume (métrique) 1 mL
À utiliser avec (équipement) Pipettes Pasteur, pipettes à petit volume et compte-gouttes pour médicaments
Longueur (métrique) 7 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,265 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6,7 mm