Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir double pour cytologie avec cartes filtres blanches
Pour la centrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
1200.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Shandon CytoSpin |
---|---|
Comprend | Carte filtre blanche ; Bouchons de scellage |
Volume (métrique) | Jusqu’à 0.25 ml |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15291876
|
Fisherbrand™
10353 |
500/boîte | |||||||
Description
- Équivalent fonctionnel du Shandon Double Cytofunnel™
- Totalement compatible avec la centrifugeuse Shandon CytoSpin
- La carte filtre blanche conçue pour un usage unique uniquement est préfixée
- Bouchons de scellage d’entonnoir inclus
- Pour volumes d’échantillons allant jusqu’à 0.25 ml
- Deux zones de dépôt sur chaque lame
Spécification
Centrifugeuse Shandon CytoSpin | |
Carte filtre blanche ; Bouchons de scellage | |
Jusqu’à 0.25 ml |