Learn More
Fisherbrand™ Tube Wintrobe jetable
Marqué avec un émail blanc pour une lecture facile
Marque: Fisherbrand™ 22-150730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Marqué avec un émail blanc pour une lecture facile
- Mise à l’échelle de précision à partir de la base intérieure
- Idéal pour déterminer les taux de sédimentation et les valeurs d’hématocrite
Spécification
Non | |
Tube Wintrobe | |
À l’unité |