Learn More
Fisherbrand™ Cuvettes pour pipettes jetables
Nettoyage rapide et pratique des cuvettes jetables
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.18800kg
Description
Les cuvettes pour pipette jetable Fisherbrand™ sont conditionnées dans des sachets à ouverture facile pour réduire les risques de contamination. Elles sont rapides et faciles à nettoyer.
- Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
Cuvettes à puit 25 ml
- Dimensions : 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (5,7 × 2,4 × 0,8 po) (L x l x H)
- Cuvettes 50 ml
- Les côtés inclinés et le fond en V permettent une élimination facile de la solution d’échantillon
- La cuvette non stérile est fabriquée en PVC transparent
- Dimensions : 14,0 × 7 × 2,5 cm (5,75 × 2,75 × 1 po) (L x l x H)
- La conception polyvalente offre un volume suffisant pour tous types de pipettes à 4, 8 et 12 canaux
- Prévu pour le pipetage multicanaux étendu dans des plaques de microtitration, des tubes et des blocs à puits profonds
- Dimensions : 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 po) (L x l x H)
Spécification
Transparent | |
14,6 x 7 x 2,54 cm (5,75 x 2,75 x 1 po) | |
Non stérile | |
1 in | |
5,75 in | |
En vrac | |
7 cm |
50 ml | |
PVC | |
Cuvette pour pipettes | |
2,54 cm | |
14,6 cm | |
2,75 in | |
Oui |