Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre flint à bords lisses
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
Marque: Fisherbrand™ 60G14-958-H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte
- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures
Informations sur la commande
Conditionnés en plateaux
Spécification
23 mL | |
Verre flint | |
Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte | |
Plateau | |
Non stérile | |
KIM-KAP |
150 mm | |
Oui | |
Aucun | |
250/plateau | |
16 mm | |
Tube de culture jetable |