Learn More
Fisherbrand™ Cuvette pour pipettes à puits divisé jetables
Code produit. p-4893799 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
10/sachet
Emballage individuel
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 16666015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage facile et rapide.
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage facile et rapide
  • Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
  • Cuvettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnés dans des sachets faciles à ouvrir pour réduire les risques de contamination
  • La conception à puits divisé permet le pipetage de deux réactifs en même temps
  • Dimensions : 5,7 L × 2,4W × 0,8 po.H (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
Spécification
Description Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
Capacité (métrique) 25 mL
Dimensions (L x l x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 po (14,5 x 6,3 x 2,1cm)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de pipetage
Hauteur (impériale) 0,8 in
Hauteur (métrique) 2,1 cm
Longueur (impériale) 5,7 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Conditionnement Emballage individuel
Largeur (impériale) 2,4 in
Largeur (métrique) 6,3 cm
Jetable Oui