Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Code produit. 12327279 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 mL
30 mL
36 ml
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Type d’étiquette:
Aucun
Pastille de marquage
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12327279
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponible avec ou sans pastille de marquage
  • Fond rond
  • Sans bouchon
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E 438, type I, classe B
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour les travaux de culture de tissu et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Pastille de marquage
Conditionnement Plateau
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Aucun
Type de produit Tube de culture jetable