Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Disponible avec ou sans pastille de marquage
Marque:  Fisherbrand™ FS73770-13100
391.05 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11567423
  • 432.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disponible avec ou sans pastille de marquage
  • Fond rond
  • Sans bouchon
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
100 mm
Oui
Aucun
13-415
13 mm
Tube de culture jetable
8 mL
Verre borosilicaté
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
Plateau
Non stérile
Sans bouchon
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    0
    Minutes
    47
    Secondes
    14
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté > Sans pastille de marquage ; dia. ext. x L : 13 x 100 mm