Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Code produit. 11547423 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 mL
30 mL
36 ml
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Type d’étiquette:
Aucun
Pastille de marquage
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11547423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible avec ou sans pastille de marquage
  • Fond rond
  • Sans bouchon
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E 438, type I, classe B
Description Tube à essai
Capacité (métrique) 25 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins.
Type d’étiquette Pastille de marquage
Conditionnement Plateau ; conditionnés sous film plastique thermorétracté
Quantité 500/boîte
Diamètre du filetage 18-415
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Sans bouchon
Type de produit Tube de culture jetable