Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté avec bouchon à vis en polypropylène
Code produit. 10421541
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantité:
1000 paquet
250/plateau
500/plateau
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 10421541
Marque: Fisherbrand™ 73750M100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
  • Bouchon à vis sans revêtement en PP naturel
  • Avec pastille de marquage
Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux de 250 ou 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 16 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
Type d’étiquette Pastille de marquage
Conditionnement Plateau
Quantité 250/plateau
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture jetable