Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
Marque: Fisherbrand™ 60N14-961-33
86.43 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
- Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
- Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse
Spécification
Transparent | |
36 mL | |
Verre borosilicaté | |
Pour la culture de tissu et la chimie clinique | |
Oui | |
Autoclavable | |
20 mm | |
Tube de culture jetable |
unie | |
150 mm | |
Oui | |
Plateau sous film thermorétracté | |
Non stérile | |
Non | |
KIM-KAP |