Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses
Code produit. 11557403 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 ml
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Longueur (métrique):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Unit Size:
1000 pièces
500 pièces
Product Code. 11557403
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique. Ces tubes en verre borosilicaté jetables sont parfaits pour la culture tissulaire et les applications de chimie clinique.
  • Tubes de qualité supérieure avec fond robuste et uniforme et longueurs constantes.
  • Épaisseur moyenne des parois : 0,6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de conception Fond uniforme
Description Tube de culture
Capacité (métrique) 19 ml
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Convient aux procédures de lavage de cellules
Diamètre (métrique) 16 mm