Learn More
Fisherbrand™ Bacs jetables de pesée / séchage en aluminium
Conçus pour la pesée, le séchage… Compatibles avec de nombreux analyseurs d’humidité et balances appréciés. Possibilité de choisir des boîtes de 10.9 cm et 12.2 cm de diamètre.
220.00€ - 605.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Aluminium |
Forme | Circulaire |
Type | Bac de pesée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du dessus intérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du dessus intérieur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11764059
|
Fisherbrand™
08732110 |
50 mL | 122 mm | 5,1 mm |
605.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11754059
|
Fisherbrand™
08732111 |
60 mL | 100,5 mm | 8 mm |
220.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Weighing/Drying Pans are an economical and reliable choice for single-use lab applications. Designed for weighing, drying and more. Compatible with many popular balances and moisture analyzers. Choice of 10.9cm and 12.2cm diameter dishes.
- Les plateaux de pesée à usage général sont également utilisés pour la distribution, le stockage, l’évaporation et le séchage
- Compatibles avec de nombreux analyseurs d’humidité et balances connus, notamment :
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™, entre autres
- Fabrication durable en aluminium pour résister aux usages en laboratoire
- Choix possibles :
- Boîtes de 10.9 cm (4.25 po) à bords légèrement plissés et rebord évasé
- Boîtes de 12.2 cm (4.75 po) à dessus plat
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Bac de pesée |
Jetable | |
Circulaire | |
À usage général |