Learn More
Fisherbrand™ Nacelles en aluminium jetables à bords plissés
Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général
21.86€ - 771.94€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rond |
Type | Nacelle de pesée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du dessus intérieur | Diamètre (métrique) de la base intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du dessus intérieur | Diamètre (métrique) de la base intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11729418
|
Fisherbrand™
|
20 mL | 43 mm | 40 mm |
482.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11739418
|
Fisherbrand™
|
60 mL | 64 mm | 59 mm |
771.94€
1200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11749418
|
Fisherbrand™
|
75 mL | 62 mm | 46 mm |
572.76€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11784059
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 180 mm | 137 mm |
27.50€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11774059
|
Fisherbrand™
|
200 mL | 109 mm | 77 mm |
21.86€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Dishes with Fluted Sides are inexpensive enough for single use; useful as evaporating and general utility dishes
Les grandes tailles sont idéales pour les applications impliquant la transformation d’aliments.
- Leur petit prix convient parfaitement à un usage unique
- Fabriquées en aluminium léger
- Fonds plats
- Bords plissés ou légèrement plissés
- Rebords
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée |
Jetable | |
Rond | |
Utiles comme boîtes d’évaporation et boîtes à usage général |