Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur pour nouveau-né™ S compte-rendu
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Fabriqués à partir d’un plastique vierge de haute qualité, ces embouts sont à utiliser avec tous les pipettes répétitives standard dans de nombreuses applications. Les pointes sont fabriquées sans additifs chimiques pour éviter la contamination des réactifs.
Les pointes de 25 ml et 50 ml nécessitent l’utilisation d’un adaptateur. Un adaptateur réutilisable est fourni dans chaque paquet de pointes de 25 ml et de 50 ml.
- Le joint de précision entre le piston et le cylindre garantit un fonctionnement fluide, ainsi qu’une précision et une exactitude accrues.
- La conception du piston allongé permet de minimiser le volume mort et d’optimiser l’utilisation des liquides
- Entièrement fabriqué à partir de polyéthylène et de polypropylène vierges à haute densité de haute qualité (la pointe du piston de 0,1 ml est un polymère de LCP à polymères liquides)
disponibles stériles ou non stériles S’inscrit dans ces modèles, mais sans s’y limiter :
- MARQUE™ Handyétape™ , Étape fonctionnel™ S, HandyStade™ électronique, iPad™ toucher, iPad™ toucher S
- Toutes les pipettes répétitives Fisherbrand précédentes
- autorep. SS™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
- Multipette Eppendorf™ 4780
- Gilleson Répétman™
- DLAB STEPMate
- Répétiteur Scilogex
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Volume (métrique) distribué | 10 à 50 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Translucide |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Précision | ≤1,4 à 0,6%, ±≤4 à 0,8 % |
| Déclaration de pureté | Sans endotoxines, ADN, RNase, DNase ni ATP |
| Méthode de stérilisation | Beta |
| Format | Emballage individuel |
| Afficher plus |