Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml
Flacons de 5 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
Description
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
- Boîtes de stockage de 81 places en PC blanc
- À utiliser dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide Dewars
- Le couvercle est imprimé d’une grille numérotée 9 x 9 à des fins d’inventaire.
- Empilables
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polycarbonate |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage à ultra-basse température des flacons cyrogéniques à filetage interne et externe |
| Capacité | Flacons de 5 ml |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Dimensions (L x l x H) | 13,3 x 13,3 x 9,5 cm |
| Longueur (impériale) | 5,25 in |
| Longueur (métrique) | 13,3 cm |
| Afficher plus |