Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’entreposage de flacons cryogéniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 12902431 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml
Flacons de 5 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
Code produit. 12902431
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe
  • Boîtes de stockage de 81 places en PC blanc
  • À utiliser dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide Dewars
  • Le couvercle est imprimé d’une grille numérotée 9 x 9 à des fins d’inventaire.
  • Empilables
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (application) Pour le stockage à ultra-basse température des flacons cyrogéniques à filetage interne et externe
Capacité Flacons cryogéniques filetés de 1,2 à 2 ml
Matrice de tubes 9 x 9
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 13,3 x 5 cm
Longueur (impériale) 5,25 in
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Poids (métrique) 4,31 kg