Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes cryogéniques pour le stockage cryogénique
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
16.00€ - 85.00€
Spécification
Format | Étiquette |
---|---|
Type de produit | Étiquette cryogénique |
À utiliser avec (application) | Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température |
Plage de températures (impériale) | -321 à 250°F |
Plage de températures (métrique) | -196°C à +121°C |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17807281
![]() |
Fisherbrand™
15910B |
Bleu | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17847281
![]() |
Fisherbrand™
15910F |
Violet | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17877281
![]() |
Fisherbrand™
15920B |
Blanc | 5000/paquet | Tube de 0,5 à 1,5 ml | 0,375 in de diamètre |
78.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17857281
![]() |
Fisherbrand™
15910G |
Blanc | 1 000/rouleau | Tubes PCR de 0,2 ml | 0,25 x 0,75 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17827281
![]() |
Fisherbrand™
15910D |
Vert | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17807291
![]() |
Fisherbrand™
15920E |
Blanc | 1 000/rouleau | Tube de 15 et 50 ml | 0,75 in de diamètre |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17867281
![]() |
Fisherbrand™
15920A |
Blanc | 1 000/rouleau | Tube de 0,5 à 1,5 ml | 0,375 in de diamètre |
16.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17897271
![]() |
Fisherbrand™
15910A |
Blanc | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17897281
![]() |
Fisherbrand™
15920D |
Blanc | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 po de diamètre |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17887281
![]() |
Fisherbrand™
15920C |
Assorties | 5000/paquet | Tube de 0,5 à 1,5 ml | 0,375 po de diamètre |
85.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17837281
![]() |
Fisherbrand™
15910E |
Jaune | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17817281
![]() |
Fisherbrand™
15910C |
Rouge | 1 000/rouleau | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température. Livré dans une boîte distributrice facile à utiliser avec 20 feuilles par rouleau.
Ideal for all cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications. Suitable for use on microcentrifuge tubes, cryovials, racks, boxes and microtiter plates. Adhesive withstands temperatures from -196° to +121°C (-321° to +250°F)
- No need to self-laminate
- Thinner labels allow tubes to fit most storage systems
- Available in a full range of colors and sizes
- Guaranteed not to fall off under normal use (provided user instructions are followed)
- Also offered in laser printer-compatible sheets (see Cat. Nos. 15-930 and 15-940 Series)
Cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications
Spécification
Étiquette | |
Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température | |
-196°C à +121°C |
Étiquette cryogénique | |
-321 à 250°F |