Learn More
Fisherbrand™ Inserts à code couleur pour flacons de stockage cryogénique à filetage externe et interne
Pour l’identification des échantillons
Marque: Fisherbrand™
18.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
S’adaptent aux bouchons des flacons de stockage cryogénique à filetage externe (10-500-25, -26 et -27) ou à filetage interne (12-567-500, -501 et -502) Fisherbrand.
- Pour identification des échantillons par code couleur
- En PS
- Non stériles
Spécification
Rouge | |
PS | |
Non | |
Pour flacons à filetage interne |