Learn More
Fisherbrand™ Inserts à code couleur pour flacons de stockage cryogénique à filetage externe et interne
Description
S’adaptent aux bouchons des flacons de stockage cryogénique à filetage externe (10-500-25, -26 et -27) ou à filetage interne (12-567-500, -501 et -502) Fisherbrand.
- Pour identification des échantillons par code couleur
- En PS
- Non stériles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Bleu | |
PS | |
Non | |
Pour flacons à filetage interne |