Learn More
Fisherbrand™ Pots droits transparents avec bouchons joint en PE et en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
43-400
43-400 mm
53-400 mm
58-400
70-400
89-400
Quantité:
12/boîte
144/boîte
24/boîte
384/boîte
48/boîte
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
48 pièces
Description
Les pots ronds, droits et transparents (flint) sont conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus maximales. Ces pots multifonctions sont très polyvalents. Nos pots droits sont disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz. Également disponibles en format haut/mince de 8 oz et 16 oz.
- Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage
- Col large pour faciliter le remplissage
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (1 oz) |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre |
| Conditionnement | 384/boîte |
| Quantité | 384/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | Mousse de PE / PTFE |
| Finition de col | 43-400 |
| Afficher plus |