Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents avec bouchons en PE et en PTFE
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroite, d’épaules incurvées et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu.
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 480 ml |
| Capacité (impériale) | 16 oz |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
| Finition de col | 28-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |