Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre ambré de classe B avec bouchons fixés
Code produit. 11583542 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volume (impérial):
0.5 dr
10.82 dr
1 dr
2.16 dr
5.4 dr
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
72 pièces
Code produit. 11583542
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec joints en caoutchouc 14B blanc, revêtus de PTFE
Verre borosilicaté ambré de type I, classe B
  • Filetés
  • Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec revêtements en caoutchouc 14B blancs revêtus de PTFE
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe B et USP de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification B
Matériau (doublure) Caoutchouc recouvert de téflon
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté de type 1, classe A
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 1 dr
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Ajusté
Hauteur (métrique) 48 mm
Quantité 144 paquet
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Type Flacon
Taille du bouchon 13-425