Learn More
Fisherbrand™ Mini-lingettes de gaze
Chaque lingette est un tampon carré plié de 4 po (10,2 cm) qui se déplie à environ 7 x 14po.
Marque:  Fisherbrand™ 90023-37
Code produit. 10211570
Description
Description
Les mini-lingettes Fisherbrand™ peuvent être utilisées sur des microscopes, des surfaces optiques, de la verrerie, des électrodes de pH. Chaque lingette est un tampon carré plié de 4 po (10,2 cm) qui se déplie à environ 7 x 14po.
  • Certifié 100 % coton de qualité réactif
  • Ne raye pas les surfaces métalliques
  • Absorbe 6 fois son poids
  • Taille : 7 x 14 po, plié à 4 po2
Informations sur la commande
Dimensions de la boîte : 4,5 x 4,5 x 8 po (L x I H) (11 x 11 x 20 cm).
Spécification
Spécification
Mini lingettes étamine
18 cm
36 cm
Blanc
À utiliser pour essuyer les cuvettes et les microscopes, nettoyer les caméras et sécher la verrerie délicate, les seringues, les pipettes et l’électrode de pH
Non stérile
7 in.
12 po
Coton
7 x 14 po
Microscopes, surfaces optiques, verrerie, électrodes indicatrices de pHf
Nom du produit
Fisherbrand™ Mini-lingettes de gaze > Taille : 7 x 14 po