Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambré certifiées nettoyées Code produit.: 12548716
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambré certifiées nettoyées
Code produit. 12548716 Tous les produits Fisherbrand Produits
60 ml, 33-400 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
250 ml
Taille du bouchon:
33-400 mm
45-400 mm
Code produit. 12548716
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées certifiées nettoyées Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col large, verre ambré
  • Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Certifications
Un certificat d’analyse est joint à chaque lot
Spécification
Capacité 2,02 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2,02 oz.
Procédure de nettoyage Directives EPA
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 39mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Certifications/Conformité EPA
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 33-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot00086046 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog Number02912005
Numéro de lot00088923 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog Number02912005
Numéro de lot00088307 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number02912005
Numéro de lot00088073 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number02912005
Numéro de lot00085203 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number02912005
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambré certifiées nettoyées >