Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés nettoyés certifiés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24-400 mm
33-400 mm
Description
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston nettoyés certifiés propres Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col étroit
- Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Certifications
Le certificat d’analyse est joint à chaque lot.
Spécification
Spécification
Capacité | 33,81 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Procédure de nettoyage | Directives EPA |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon rond Boston |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés nettoyés certifiés >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu