Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés nettoyés certifiés
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24-400 mm
33-400 mm
Description
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston nettoyés certifiés propres Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col étroit
- Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Certifications
Le certificat d’analyse est joint à chaque lot.
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Procédure de nettoyage | Directives EPA |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon rond Boston |