Learn More
Fisherbrand™ Sacs de stockage d’échantillons Bitran™
Code produit. p-32660 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm)
Matériau:
Film de contrôle des odeurs Saranex
Longueur (métrique):
5,1 cm
Largeur (métrique):
10,2 cm
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 16488115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choix de films d’élimination des odeurs Saranex™ pour le stockage à long terme ou du polyéthylène pour le stockage à court terme
  • À utiliser pour la collecte, le transport et le stockage des échantillons de tissus
  • Minimisent l’espace de stockage et facilitent l’élimination des fuites, des bris et la contamination
  • Fermeture à glissière à double verrouillage refermable
  • Conçue pour le stockage des tissus et des fixateurs et pour une utilisation en tant que mini-conditions d’anaérobie
Spécification
Type de bouchon Fermeture éclair
Matériau Film de contrôle des odeurs Saranex
Quantité 250
Dimensions (L x l) 2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm)
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,2 cm