Learn More
Fisherbrand™ Charlotte jetable, protection de base
Le bandeau élastique du bonnet bouffant est encapsulé dans du fil en polyester souple pour un grand confort et une protection basique
40.10€ - 76.10€
Spécification
Type de produit | Bouffant |
---|---|
Matériau | En PP |
Jetable | Single-use |
À utiliser avec (application) | Laboratory Protection |
Modèle | Pleated |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15441942
|
Fisherbrand™
17100920 |
Blue | Petite taille, 21 po | ||||||
15431942
|
Fisherbrand™
17100919 |
Blanc | Petite taille, 21 po | ||||||
15451942
|
Fisherbrand™
17100921 |
Blanc | Grande taille, 24 po | ||||||
15471942
|
Fisherbrand™
17100923 |
Blanc | XL, 28 po | ||||||
15461942
|
Fisherbrand™
17100922 |
Blue | Grande taille, 24 po | ||||||
Description
Bouffant features an encapslated elastic headband in soft poly thread for worker comfort and secure protection.
- Jetable
- Plissé
- En PP
- Blanc ou bleu
Spécification
Bouffant | |
Single-use | |
Pleated |
En PP | |
Laboratory Protection |