Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative ASTM™ pour les liquides plus légers que l’eau
La précision du densimètre atteint ou dépasse les spécifications ASTM™ E 100.
231.90€ - 393.49€
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro ASTM | Certifications/Conformité | Plage de densité relative | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11757834
|
Fisherbrand™
|
84H | Certification en 3 points, ASTM E126, citée dans le tableau 1 de l’ASTM E100-14 | 0,750 à 0,800 ASTM 84H-62 | 275 mL |
393.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11889280
|
Fisherbrand™
|
105H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.800 to 0.850 ASTM 105H-62 | 260 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11747834
|
Fisherbrand™
|
83H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.700 to 0.750 ASTM 83H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11809270
|
Fisherbrand™
|
103H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.700 to 0.750 ASTM 103H-62 | 260 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11899280
|
Fisherbrand™
|
106H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 | 260 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11809290
|
Fisherbrand™
|
107H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 | 260 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11737834
|
Fisherbrand™
|
82H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.650 to 0.700 ASTM 82H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11777834
|
Fisherbrand™
|
86H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.850 to 0.900 ASTM 86H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11797834
|
Fisherbrand™
|
88H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.950 to 1.00 ASTM 88H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11787834
|
Fisherbrand™
|
87H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.900 to 0.950 ASTM 87H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11767834
|
Fisherbrand™
|
85H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.800 to 0.850 ASTM 85H-62 | 275 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11819270
|
Fisherbrand™
|
104H | 3-point Certification, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 0.750 to 0.800 ASTM 104H-62 | 260 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
La précision du densimètre est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM™ E 100.
- Utilisez le cylindre 08-530K
- Température de normalisation : 60°F
Informations sur la commande
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Compliance
Étalonné conformément aux spécifications ASTM™ E 126
Spécification
60°F |