Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Marque: Fisherbrand™
28.03 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.83500kg
Includes: Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Description
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Polyéthylène ambré haute densité Bouche large permettant de retrouver facilement des échantillons prélevés au hasard et de diminuer les turbulences lors du remplissage• Flacon col large
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
Spécification
32 oz, 1000 ml | |
32 oz | |
PEHD | |
63 mm | |
Oui | |
Flacon à col large | |
63 mm |
1000 ml | |
Ambré | |
Ambré | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |