Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Marque: Fisherbrand™
4.96 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Includes: Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Description
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Flacon d'échantillonnage polyéthylène LDPE ambré col large• Flacon col large
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
Spécification
125 ml (4.2 oz) | |
4,2 oz | |
PEHD | |
38 mm | |
Oui | |
Flacon à col large | |
38 mm |
125 ml | |
Ambré | |
Ambré | |
ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321 | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |