Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.79900kg
Includes: Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Description
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
- En PE haute densité ambré
- Large col facilitant la récupération des échantillons de prélèvement et turbulence réduite au remplissage
Les récipients en PEHD Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
Spécification
8.45 oz, 250 ml | |
8.45 oz | |
PEHD | |
43 mm | |
Oui | |
Flacon à col large | |
43 mm |
250 ml | |
Ambré | |
Ambré | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |