Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD ambré
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.41700kg
Includes: Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Description
Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.
Polyéthylène ambré haute densité Bouche large permettant de retrouver facilement des échantillons prélevés au hasard et de diminuer les turbulences lors du remplissage• Flacon d'échantillonnage ambré
Compliance
Pharmacopée américaine 661 (récipients, transmission de la lumière)†
Spécification
500 ml (17 oz) | |
17 oz | |
PEHD | |
53 mm | |
Oui | |
Flacon à col large | |
53 mm |
500 ml | |
Ambré | |
Ambré | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |