Learn More
Fisherbrand™ Papier aluminium
Pour le scellage, la pesée et le transfert d’échantillons
6.60€ - 94.15€
Spécification
Applications | Scellage, pesée et transfert d’échantillons |
---|---|
Type de produit | Feuille |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Épaisseur | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Épaisseur | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11759408
|
Fisherbrand™
|
25 pieds | 18 µm | 30 cm | 7,6 m |
6.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11749408
|
Fisherbrand™
|
200 pieds | 18 µm | 31 cm | 60 m |
16.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11769408
|
Fisherbrand™
|
500 pieds | 18 µm | 31 cm | 150 m |
94.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11779408
|
Fisherbrand™
|
25 pieds | 24 µm | 46 cm | 7,6 m |
11.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour le scellage, la pesée et le transfert d’échantillons
Rouleaux :
- conditionnement en boîtes distributrices individuelles avec bord de découpe
- Les rouleaux épais (0.024 mm d’épaisseur) offrent une meilleure résistance au pliage et sont recommandés pour recouvrir les bords tranchants
Spécification
Scellage, pesée et transfert d’échantillons | |
Feuille | |
Aluminium |