Learn More
Fisherbrand™ Tapis collants pour environnements contrôlés
Code produit. 17546876 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 45 in
24 x 45in
24 x 45 po
61 x 114 cm
91 x 46 cm (36 x 18 po)
Revêtement de surface:
Adhérence modérée
Adhérence moyenne
Adhésif faible
Adhésif puissant
Conditionnement:
120 pièces
Code produit. 17546876
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces tapis autocollants sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l'industrie électronique, de l'industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d'un environnement critique propre
Les tapis autocollants généraux sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
  • Particulièrement efficace pour enlever les poussières et simple d’emploi
  • Film en PE enduit d’adhésif acrylique à base d’eau respectueux de l’environnement
  • Élimination des poussières : 99%
  • Résistance à la traction : >1,5kgf/cm2
  • 30 couches
Qualité
  • M200 : pour utilisateurs standard (adhérence moyenne)
  • M250 : pour utilisateurs évoluant en environnement critique (forte adhérence)
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 45 in
À utiliser avec (application) Cleanrooms of electronic industry, pharmaceutical industry, hospitals, laboratories and food industries for maintaining critical clean environment
Quantité 30 feuilles/tapis
Revêtement de surface Adhésif puissant
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 46 cm
Type Cleanroom Tacky Mat
Largeur (métrique) 114,3 cm