Learn More
Fisherbrand™ Tapis collants pour environnements contrôlés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
18 x 45 in
24 x 45in
24 x 45 po
61 x 114 cm
91 x 46 cm (36 x 18 po)
Revêtement de surface:
Adhérence modérée
Adhérence moyenne
Adhésif faible
Adhésif puissant
missing translation for 'unitSize'
120 pièces
Beschreibung
Les tapis autocollants généraux sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
- Parfaites pour une utilisation en salle blanche électronique, pharmaceutique, de laboratoire et de l’industrie agroalimentaire
- Lorsque la feuille supérieure est souillée, détachez-la pour faire apparaître aussitôt une surface propre
- Notification figurant sur la 18ème feuille pour penser à passer commande
- Feuilles bleues sur le tapis bleu
- Particulièrement efficaces pour enlever les poussières et simples d’emploi
- Adhérence modérée pour des besoins de nettoyage standard
- Adhérence élevée pour les utilisateurs évoluant en environnement critique
- Chaque tapis possède des feuilles de couverture supérieure et inférieure
Bestellinformation
30 feuilles par tapis.
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x l) | 91 x 46 cm (36 x 18 po) |
| Quantité | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case |
| Revêtement de surface | Adhérence modérée |
| Couleur | Bleu |
| Type | Cleanroom Tacky Mat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur