Learn More
Fisherbrand™ Tapis collants pour environnements contrôlés
Ces tapis autocollants sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
Marque:  Fisherbrand™
129.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.32000kg
Code produit. 11843191
  • 436.72€ / 120 pièces
En stock
Description
Les tapis autocollants généraux sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l’industrie électronique, de l’industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d’un environnement critique propre
  • Particulièrement efficace pour enlever les poussières et simple d’emploi
  • Film en PE enduit d’adhésif acrylique à base d’eau respectueux de l’environnement
  • Élimination des poussières : 99 %
  • Résistance à la traction : >1,5 kgf/cm2
  • 30 couches
Qualité
  • M200 : pour utilisateurs standard (adhérence moyenne)
  • M250 : pour utilisateurs évoluant en environnement critique (forte adhérence)
Spécification
Spécification
24 x 45 po
Cleanrooms of electronic industry, pharmaceutical industry, hospitals, laboratories and food industries for maintaining critical clean environment
Adhérence moyenne
114,3 cm
Bleu
30 feuilles/tapis
Film en polyéthylène
60,96 cm