Learn More
Fisherbrand™ Armoires à dessiccation en acrylique
GREENER_CHOICE
Code produit. p-32690 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Nbre d’étagères:
2 étagères amovibles, réglables et ventilées
3 étagères amovibles réglables et ventilées
4 réglables amovibles et ventilés
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11997864
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockage sans poussière ni humidité dans les réfrigérateurs, les congélateurs et sur les paillasses
Stockage sans poussière ni humidité dans les réfrigérateurs, les congélateurs et sur les paillasses
  • Conviennent parfaitement à la conservation de composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques, de blocs électroniques et de tout composant nécessitant des conditions de stockage contrôlées
  • Le joint en néoprène sur la porte assure l’étanchéité.
  • La porte est fixée avec deux loquets en acier inox (le système de grande taille comporte trois loquets) et une charnière sur toute la hauteur.
  • Plateau à lèvre amovible pour dessiccants solides
  • Étagères amovibles, réglables et ventilées afin d’optimiser le débit d’air
Informations sur la commande
Dimensions des armoires L x l : 12 x 12 po (30.5 x 30.5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Conviennent parfaitement à la conservation de composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques, de blocs électroniques et de tout composant nécessitant des conditions de stockage contrôlées.
Comprend Joint en néoprène, deux loquets en acier inoxydable (le système de grande taille comporte trois loquets) et charnière pleine hauteur, plateau à lèvre desséchant solide amovible, étagères ventilées
Nbre d’étagères 2 étagères amovibles, réglables et ventilées
Dimensions (L x l) 30,4 x 30,4 cm (12 x 12 po)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,8 cm