Learn More
Fisherbrand™ Cuves à flux absorption rectangulaire en quartz
Code produit. 15236073 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
450 μl
750 μl
Longueur du trajet optique:
10 mm
Hauteur (métrique):
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15236073
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisir des cuves avec des parois en quartz pour la transformation de l’ultraviolet lointain à l’infrarouge
  • Taille compacte
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm²
  • Tubes d’entrée et de sortie fusionnés
  • Avec deux parois transparentes et deux parois noires
  • La gamme de longueur d’ondes de toutes les cellules est comprise entre 190 et 2600 nm et 2850 et 3600 nm
Informations sur la commande
Sélectionnez les cellules dont la hauteur centrale correspond au centre de l’ouverture cellulaire avec la position centrale du faisceau lumineux dans votre spectrophotomètre, par exemple la hauteur centrale est de 8,5 mm pour les instruments Beckman™ ou Spectronic™, la hauteur centrale est de 15 mm pour les instruments Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ et Shimadzu™
Spécification
Type Cuve à circulation compacte
Capacité (métrique) 450 μl
Matériau Quartz
Largeur (métrique) intérieure 4 mm
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 190 à 2600 nm et 2850 à 3600 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm