Learn More
Fisherbrand™ Cuve semi-micro avec couvercle en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Cuve semi-micro |
| Capacité (métrique) | 1500 μl |
| Matériau | Quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 4 mm |
| Quantité | Chaque |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 49,5mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre standard |
| Afficher plus |