Learn More
Fisherbrand™ Micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
Code produit. p-4903602 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 μl
500 μl
Hauteur (métrique):
25 mm
45 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15256073
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des micro cellules
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Type Macro cellules d’absorption
Capacité (métrique) 300 μl
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2mm
Comprend 2 clear windows
Quantité 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 25 mm
À utiliser avec (équipement) Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forme Rectangle