Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque:  Fisherbrand™ 14958117
Code produit. 15236023
  • 665.99€ / 4 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
  • Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
  • Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
  • Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Quartz
10 mm
10 mm
45 mm
12,5 mm
Rectangulaires
3,5 ml
PTFE
4/sachet, 8 sachets/boîte
De 200 à 3500 nm
Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE > Avec couvercle en PTFE ; macro ; Quartz ; deux parois transparentes ;200-3500 mm ; 3000μ L ;4 / sachet ; 8 sachets/boîte.