Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15276013
  • 401.12€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
  • Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
  • Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique
  • Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
  • Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Spécification
Macro cellule d’absorption
Quartz
10 mm
5 mm
45 mm
12,5 mm
Rectangulaires
1,5 ml
PTFE
2/sachet, 8 sachets/boîte
De 200 à 2500 nm
Porte-cuve de spectrophotomètre standard
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges