Learn More
Fisherbrand™ Macro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,5 ml
0,35 mL
350 μl
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Matériau:
Quartz
Quartz optique
Silice cristalline
Verre optique
Verre optique spécial
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Quantité:
2/paquet, 8 paquet/carton
2/sachet, 4 sachets/boîte
2/sachet, 8 sachets/boîte
4/paquet, 4 paquets/carton
4/paquet, 8 paquets/carton
4/sachet, 8 sachets/boîte
Ea., 8 Ea./Cs.
Unité, 2 unités/carton
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
Description
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
- Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
- Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Spécification
| Type | Macro cellule d’absorption |
| Capacité (métrique) | 3000 μl |
| Matériau | Silice cristalline |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 10mm |
| Quantité | 4/paquet, 4 paquets/carton |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 3500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-cuve de spectrophotomètre standard |
| Afficher plus |