Learn More
Fisherbrand™ Alèses absorbantes
GREENER_CHOICE
Code produit. p-2366701 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
36 x 20 po (910 x 510 mm)
Conditionnement:
125 pièces
Code produit. 11917964
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les fibres à haut pouvoir absorbant absorbent les déversements.
  • Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager
  • Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
  • La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse
  • Le support en polyéthylène possède une résistance chimique
  • La couche supérieure en non-tissé assure une durabilité même lorsqu’elle est humide
  • Absorbent jusqu’à 750 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alèse absorbante
Matériau Polyéthylène
Absorbance 750 mL/m2
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 910 mm
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 510 mm
Dimensions (L x l) 36 x 20 po (910 x 510 mm)
À utiliser avec (application) Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager