Learn More
Fisherbrand™ Plaques à 96 puits
Pour les EIA et autres applications
239.20€ - 274.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Type de liaison | À liaison élevée |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Microplaque de dosage à 96 puits |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Stérilité | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Stérilité | Couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11997924
![]() |
Fisherbrand™
95029340FP |
Produits certifiés | Non stérile | Sans couvercle |
274.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11917924
|
Fisherbrand™
95029780FP |
Not certified | Stérile | With Lid | N/A | ||||||
Description
Pour les EIA et autres applications
Plaque Immunologie polystyrène 96 puits• Traitement High Binding. Certifié
• Certifié
Informations sur la commande
Les microplaques non stériles sont conditionnées en vrac par boîtes de 50 plaques. Les microplaques stériles sont emballées individuellement avec des couvercles dans des boîtes de 40 plaques.
Certifications
La référence 21-377-203 est fournie avec un certificat attestant de sa capacité de liaison élevée.
Spécification
Étalon | |
À liaison élevée | |
Microplaque de dosage à 96 puits | |
450 μl | |
Coins arrondis |
8 x 12 | |
Transparent | |
PS | |
96 | |
EIA et autres applications |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques à 96 puits