Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à 96 puits sans jupe
Compatibles avec tous les thermocycleurs de 0.2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
Marque:  Fisherbrand™ 14230235
Code produit. 12134112
  • 135.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Compatibles avec la plupart des thermocycleurs de 0,2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
  • En PP vierge
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Plateau de plaque hautement rigide
  • Conception à bord surélevé
  • Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Produites en salle blanche
Spécification
Spécification
Étalon
Vert
Sans jupe
300 μl
Applications de PCR, RT-PCR
Transparent
8 x 12
Microplaque PCR
En PP
96