Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à 96 puits sans jupe
Compatibles avec tous les thermocycleurs de 0.2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
Marque: Fisherbrand™ 14230234
Description
Compatibles avec la plupart des thermocycleurs de 0,2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Plateau de plaque hautement rigide
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Bleu | |
Sans jupe | |
300 μl | |
Applications de PCR, RT-PCR | |
Transparent |
8 x 12 | |
Microplaque PCR | |
En PP | |
96 | |