Learn More
Fisherbrand™ Flacon à scintillation de 7 ml en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Le flacon de plus petite capacité permet d’économiser en termes de diminution de quantité de solvants à utiliser et à éliminer.
- Volume : 7 ml
- Bouchons : bouchon à vis en plastique blanc avec revêtement en feuille de métal doublé de liège
- Dia. ext. du corps : de 16,5 à 17,0 mm
- Ouverture du col : 9,4 mm minimum
Order Info
Conditionnés en cinq plateaux de 200 flacons sous film plastique thermorétractable ; cinq sachets en PE de 200 bouchons
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | Feuille/liège |
| Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 9,40 mm minimum |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | de 16,5 à 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 7 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,12 in |
| Type d’emballage | Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté |
| Volume (impérial) | 200 ml (0.23 oz) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction